Przejdź do
29250
Fmoc-N-Me-Aib-OH
≥96.0%
Synonim(y):
N-Fmoc-α-(methylamino)isobutyric acid, Fmoc-N,2-dimethylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47594
description
≥96.0%
description
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
form
-
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥96.0%
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)