Merck
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
Wybierz wielkość
100 G
643,00 zł
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
643,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
typ
for hydrogen storage
ciąg SMILES
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
Klucz InChI
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)