Przejdź do zawartości
291366
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2NCH2CH2Cl · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-234-5
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
190-193 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, phenyl
SMILES string
Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
InChI key
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride is also referred as dibenamine. Mechanism of protection against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity produced by pretreatment with [N-(2-chloroethyl) dibenzylamine] hydrochloride has been investigated. It is a powerful adrenergic blocking agent, is known to modify the pharmacological effects of epinephrine.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)