Merck
291269
α-(Trichloromethyl)benzyl acetate
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(CCl3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.54
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-972-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChI key
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)