Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł |
Informacje o tej pozycji
346,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
contains
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.472 (lit.), n20/D 1.473
bp
88-89 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description purum, ≥97.0% (GC) | description 97% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.472 (lit.), n20/D 1.473 | refractive index n20/D 1.472 (lit.) |
| bp 88-89 °C (lit.) | bp 88-89 °C (lit.) |
| density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Cyclohexadiene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?