Merck
28894
cis,cis-1,9-Cyclohexadecadiene
≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1363605
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0%
bp
115 °C/0.001 mmHg (lit.)
SMILES string
C1CCCC=CCCCCCCC=CCC1
InChI
1S/C16H28/c1-2-4-6-8-10-12-14-16-15-13-11-9-7-5-3-1/h1-2,15-16H,3-14H2/b2-1-,16-15-
InChI key
QCSDLMPAQMQZOE-QSWGICILSA-N
Application
1,9-Cyclohexadecadiene was used in the synthesis of muscone and exaltone.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)