Merck
288071
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.18
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES string
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)