Przejdź do
287997
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
97%, solid
Synonim(y):
1,5-pentanediylbis[diphenylphosphine], DPPENT, Pentamethylenebis[diphenylphosphine], dpppe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(CH2)5P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2953640
Aby zapytać o ten produkt 287997, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, 97%
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
43-47 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-6-16-26(17-7-1)30(27-18-8-2-9-19-27)24-14-5-15-25-31(28-20-10-3-11-21-28)29-22-12-4-13-23-29/h1-4,6-13,16-23H,5,14-15,24-25H2
InChI key
MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)