Przejdź do
286486
Dodecanoic anhydride
≥98%
Synonim(y):
Lauric anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)10CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-449-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystals
assay
≥98%
form
crystals
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
The immunogenecity of the material made by coupling dodecanoic anhydride to NH2 groups was studied.
Application
Dodecanoic anhydride was used to chemically conjugate tumor cell membrane in carbonate buffer.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)