Merck
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
Synonim(y):
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(SCN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.19
Beilstein:
2124001
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
156-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Klucz InChI
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)