Przejdź do
284637
7-Aminoheptanoic acid
98%
Synonim(y):
7-Aminooenanthic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-197-5
Beilstein/REAXYS Number:
906887
MDL number:
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
192-195 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h1-6,8H2,(H,9,10)
InChI key
XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)