Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +64±2°, neat
refractive index
n20/D 1.523
bp
275 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
InChI key
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | description 97% | description analytical standard |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 97% | assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.937 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.864 g/mL at 20 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.523 | refractive index n20/D 1.476 (lit.) | refractive index n20/D 1.473 |
| bp 275 °C (lit.) | bp 167-168 °C (lit.) | bp 170-172 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?