Przejdź do
281867
Diethyl acetamidomalonate-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONH13CH(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCOC(=O)[13CH](NC(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i7+1
InChI key
ISOLMABRZPQKOV-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
299170281859279390
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
199 °C (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)