Próba
96%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2Na/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
produkt podobny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?