Przejdź do zawartości
280216
Nα-Acetylglycinamide
97%
Synonim(y):
2-Acetamidoacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-058-2
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)6-2-4(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)(H,6,7)
InChI key
WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Nα-Acetylglycinamide (2-Acetamidoacetamide) was used in the preparation of 3-unsubstituted 2-pyridones by a tandem reaction with chalcones.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)