Merck
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
Synonim(y):
Diisopropyl butylboronate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
gęstość
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)