Przejdź do
27477
(−)-β-Citronellene
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
1719875
MDL number:
Assay:
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −7.0±2°, neat
refractive index
n20/D 1.439
bp
~155 °C (lit.)
density
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)