Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5385 (lit.)
bp
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?