Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Yb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.04
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99.9% trace rare earth metals basis
form
chips
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
resistivity
28 μΩ-cm, 20°C
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Application
When reacted with aromatic aldimines, followed by oxidants, produces vicinal diimine compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?