Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2P(Br)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-222-0
Beilstein/REAXYS Number:
3812975
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester, phosphine
SMILES string
[Br-].COC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2P.BrH/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- GSK-3 inhibitors using theWittig reaction
- Substituted furanones for antifungal and cytostatic activities
- Photochromic dithienylethene derivatives
- Gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols
- Highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization
Reactant for:
- Asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates
- Studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?