Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 781,00 zł |
Informacje o tej pozycji
781,00 zł
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
73-76 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
CC(=O)CCO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description targeting human ASB16-AS1 |
| assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.430 (lit.) | refractive index - |
| bp 73-76 °C/12 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group ketone, hydroxyl | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?