Przejdź do
252131
1,5-Diiodopentane
97%, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
α,ψ-Diiodopentane, (±)-Hexane-1,2-diol, Pentamethylene diiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
324,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I(CH2)5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-054-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
324,00 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.6002 (lit.)
bp
101-102 °C/3 mmHg (lit.)
density
2.177 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
ICCCCCI
InChI
1S/C5H10I2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI key
IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Electrochemical reduction of 1,5-diiodopentane at carbon electrodes in DMF containing tetramethylammonium perchlorate has been studied by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
Application
1,5-Diiodopentane has been used:
  • as crosslinking reagent, to investigate the cross-linking layer-by-layer films of bioreducible poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) and DNA
  • in preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)