Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-803-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
assay
99%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccccc1\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6-
InChI key
FEGVSPGUHMGGBO-SREVYHEPSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?