Przejdź do
249963
Potassium tetranitroplatinate(II)
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Pt(NO2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-491-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
assay
98%
form
powder
SMILES string
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
InChI key
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)