Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1294692
Assay:
99%
Form:
solid
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −87°, c = 1 in chloroform
mp
131-132 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1
InChI key
SZJVIFMPKWMGSX-AKHDSKFASA-N
General description
(−)-Corey lactone, 4-phenyl benzoate alcohol, also known as 2H-cyclopenta[b]furan, [1,1′-biphenyl]-4-carboxylic acid derivative, is commonly used as a chiral substrate and is a versatile building block for prostaglandins.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?