Przejdź do
247170
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-893-5
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
assay
98%
form
solid
bp
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Application
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone has been used in the preparation of:
  • 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
  • 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
  • 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)