Merck
247111
N-Butylbenzylamine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-287-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNCc1ccccc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)