Przejdź do
246557
Tryptamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-446-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568419
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Produkt 246557 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
99%
form
powder
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
253-255 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
InChI key
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
General description
The fluorescence property of tryptamine hydrochloride was studied in reverse micelles solution made with benzylhexadecyldimethylammonium chloride (BHDC) in benzene.
Application
Reactant for preparation of:
  • Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
  • Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
  • Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
  • Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Antispasmodic agents
  • β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Biochem/physiol Actions
Vasoactive; may have a neuromodulator function.
Other Notes
Biogenic amine formed from the decarboxylation of tryptophan by L-aromatic amino acid decarboxylase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptamine hydrochloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)