Merck
24608
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-Chloro-4-nitrophenethole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
425-790-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2097342
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
impurities
≤1% water
loss
≤1.5% loss on drying
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)