Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 149,00 zł 111,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-920-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
111,75 zł
Cena katalogowa149,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
General description
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| bp 103-104 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 153-154 °C/13 mmHg (lit.) | bp 69 °C/43 mmHg (lit.) |
| density 1.926 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.46 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.631 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.465 (lit.) |
| functional group chloro, iodo | functional group chloro, iodo | functional group bromo, nitro | functional group fluoro |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?