Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 871,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-129-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
160-162 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
InChI key
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Application
Propylamine hydrochloride was used to study the liquid chromatographic behavior of potassium-sparing and loop diuretics[1].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 98% | assay ≥99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: miscible, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible | solubility water: soluble 0.4 part(lit.), chloroform: soluble 1.5 part(lit.) | solubility - |
| form solid | form - | form liquid | form crystals |
| mp 160-162 °C (lit.) | mp −83 °C (lit.) | mp −83 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?