Merck
240168
Isobutyric acid
≥99%
Synonim(y):
2-Methylpropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Number:
201-195-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635770
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.04 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)