Przejdź do
24008
2-Chlorobutyric acid
≥97.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CHClCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
EC Number:
224-029-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1720944
MDL number:
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.439
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorobutyric acid was used in the synthesis of 2-hydroxy-5-hexenyl 2-chlorobutyrate ester.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)