Merck
239585
1,2-Diaminopropane
≥99%
Synonim(y):
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
EC Number:
201-155-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605274
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
680 °F
expl. lim.
11.1 %
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
InChI key
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)