Merck
237396
2-tert-Butylcyclohexanone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
EC Number:
217-043-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2041417
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)