Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł 368,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-346-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
368,25 zł
Cena katalogowa491,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
222-224 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
InChI key
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
General description
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 98% | description - |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 95% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 222-224 °C (lit.) | bp 178 °C/50 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 0.96 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form liquid | form powder |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[[(2-Carboxyethyl)sulfanylthiocarbonyl]-sulfanyl]propanoic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/427/606/b02310e2-102e-4324-b09d-e4c0de4fab2c/640/b02310e2-102e-4324-b09d-e4c0de4fab2c.png)