Przejdź do
236152
Lead(II) fluoride
powder, ≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-998-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
mp
824 °C (lit.)
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229725S1504200921
description
powder, ≥99%
description
99.99% trace metals basis
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥98%
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
690 °C (lit.)
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: silver
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) fluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-46-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)