Przejdź do
233595
2,6-Diphenylphenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
298,35 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
822,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-401-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
298,35 zł
Cena katalogowa351,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
101-103 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1c(cccc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
InChI key
ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Diphenylphenol reacts with with (n)BuLi, NaH, KH, or Rb or Cs metal in benzene to yield the solvent-free complexes [M(OAr)]x.
Application
2,6-Diphenylphenol has been used:
  • as ligand during the synthesis of reduced coordination (less than 6), unchelated manganese oxygen cluster systems
  • in the preparation of derivatives of pyrazine-2,3-dicarbonitrile, precursor required for the synthesis of octaazaphthalocyanine (AzaPc) derivatives
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)