Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-640-6
Beilstein/REAXYS Number:
743441
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
95%
form
liquid
refractive index
n
bp
130 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzenesulfonyl isocyanate reacts with ethanol and phenol to yield normal urethan products.
Application
Benzenesulfonyl isocyanate was used in synthesis of sterically hindered derivatives of phenols and alcohols. It was also used in the reaction of semi crystalline poly(ether ether ketone) films with carbonyl selective reagents to produce modified film samples.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?