Merck
232122
2-Aminoperimidine hydrobromide hydrate
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3 · HBr · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-101-4
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
297 °C (lit.)
SMILES string
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
InChI key
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)