Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 112,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł |
Informacje o tej pozycji
112,00 zł
vapor density
2.78 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10.0 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description puriss. p.a., ≥99.0% (GC) | description 99% | description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 129 °C (lit.) | bp 129 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid | form - |
| mp −89 °C (lit.) | mp −89 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n20/D 1.442, n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroethanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-07-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?