Przejdź do zawartości
229709
Iodopentoxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.81
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-740-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
composition
I₂O₅
density
5.0 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodopentoxide
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)