Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 994,00 zł |
Informacje o tej pozycji
994,00 zł
form
powder
Quality Segment
ε (extinction coefficient)
≥11000 at 515-540 nm in H2O at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description suitable for microscopy | description - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| ε (extinction coefficient) ≥11000 at 515-540 nm in H2O at 0.01 g/L | ε (extinction coefficient) - | ε (extinction coefficient) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuclear Fast Red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?