Unfortunately, the particle size of this product is not determined.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sm2O3
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
235-043-6
MDL number:
Produkt 228672 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Sm₂O₃
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: samarium
density
8.35 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Sm]O[Sm]=O
InChI
1S/3O.2Sm
InChI key
PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Samarium(III) oxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What size particle is the Sm2O3