Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methylphosphonic dichloride, 98%
vapor pressure
760 mmHg ( 163 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
163 °C (lit.)
mp
35-37 °C
density
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
SCLFRABIDYGTAZ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?