Przejdź do
227609
Decaborane(14)
white
Synonim(y):
Boron hydride, Decaborane, Decaboron tetradecahydride, NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
B10H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.22
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
241-711-8
MDL number:
Form:
solid
Produkt 227609 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
color
white
bp
213 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[BH]4321[BH]765[BH]984[BH]%11%103[BH]%13%122[BH]%1471[BH]%156([BH]%1695[BH]%118([H]%10)[H]%16)[BH]%14%13([H]%12)[H]%15
InChI
1S/B10H14/c11-5-1-2-3(1,5)7(2,9(3,5,11)13-7)8(2)4(1,2)6(1,5)10(4,8,12-6)14-8/h1-10H
InChI key
XAMMYYSPUSIWAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Boron source for ion-implantation processes.
Reactant for:
  • Chemical vapor deposition of boron nitride nanosheets on Ni or Cu foils in the presence of ammonia
  • Stereoselective catalytic hydrogenation reactions
  • Chemical hydrogen storage
  • Preparation of carborane-conjugated quinoline carboxamide ligands of translocator protein for boron neutron capture therapy (BNCT)
  • Synthesis of hydrogenated boron clusters B12Hn with controlled hydrogen content
  • Preparation of alkenyldecaboranes by regioselective transition-metal-catalyzed decaborane-alkyne hydroboration reactions
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the purity of this product?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for purity.