Merck
224049
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.54
EC Number:
219-937-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
196026
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
InChI key
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)