Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 776,00 zł |
Informacje o tej pozycji
776,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: barium
density
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 98% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis | description ≥99% |
| form powder and chunks | form solid | form beads | form powder or crystals |
| assay ≥95% | assay 98% | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 5.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability core: barium | reaction suitability core: barium | reaction suitability core: barium | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium iodide dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?