Merck
222836
Sigma-Aldrich
Nonadecanoic acid
99%
Synonim(y):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
Beilstein:
1786261
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
mp
68-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)