Przejdź do
222712
2-Fluorocinnamic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
117,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-195-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
117,30 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1F
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
InChI key
IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Application
2-Fluorocinnamic acid was used in the synthesis of acrylamide.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)